2-Éthylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAE0060-500MLEA 147 EUR InStock
TCIAE0060-500ML TCIAE0060-25ML
2-Éthylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Éthylaniline
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 216°C
Point de fusion: –46 °C
Point d'éclair: 99°C
Numéro MDL: MFCD00007751
Numéro CAS: 578-54-1
ONU: 2273
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/65/28967665.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité