2-Propylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1113-25G P1113-5G
TCIAP1113-25GEA 783 EUR InStock
TCIAP1113-25G TCIAP1113-5G
2-Propylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Propylaniline
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 223°C
Densité: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00009803
Numéro CAS: 1821-39-2
EINECS: 217-346-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8f6736d9d667861551a2423401b979643937117&vid=10635e7761a15dc41215f5d8e61f9c4c77b762be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité