3-Éthylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
E0364-25ML E0364-500ML
TCIAE0364-25MLEA 239 EUR InStock
TCIAE0364-25ML TCIAE0364-500ML
3-Éthylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Éthylaniline
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 214°C
Point de fusion: –8 °C
Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 85°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007818
Numéro CAS: 587-02-0
EINECS: 209-594-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e91478fe86f1ab9d8f0a155fef610d0a1eb9ac5&vid=5f0c889ffd0aa0741354166bdf683c9fe229b31c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité