4-tert-Butylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B1900-25ML B1900-5ML
TCIAB1900-25MLEA 106 EUR InStock
TCIAB1900-25ML TCIAB1900-5ML
4-tert-Butylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-tert-Butylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
Point d'ébullition: 230°C
Point de fusion: 15 °C
Densité: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007899
Numéro CAS: 769-92-6
EINECS: 212-215-9
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54b50bf8952f03b96ab1e2d12fbe2739a36aee09&vid=51da3aa9c2a48913b32d1f62e7252c87335dc969&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité