4-Isopropylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0371-25ML I0371-500ML I0371-100ML
TCIAI0371-25MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAI0371-25ML TCIAI0371-500ML TCIAI0371-100ML
4-Isopropylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Isopropylaniline
Formule: C₉H₁₃N
Point d'ébullition: 224°C
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0,9526 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 116°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007900
Numéro CAS: 99-88-7
EINECS: 202-797-2
ADR: 8,III
Merck Index: 14,02620
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89bc49521ffbecdf544c4dd952110e1a4bd991a2&vid=859af7e2f6b06fd754b41010fb3a512162e5779b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité