4-Butylaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Butylbenzenamine
B0272-25ML B0272-500ML B0272-100ML
TCIAB0272-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAB0272-25ML TCIAB0272-500ML TCIAB0272-100ML
4-Butylaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Butylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Point d'ébullition: 250°C
Point de fusion: –14 °C
Densité: 0,945 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD00007925
Numéro CAS: 104-13-2
EINECS: 203-177-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=093875d3ee1ae6a13c994693924097f217065904&vid=026aef81eb88ce8b2096e3433e388a81e7fa6f9a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité