4-Hexylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0890-25G H0890-5G
TCIAH0890-25GEA 239 EUR InStock
TCIAH0890-25G TCIAH0890-5G
4-Hexylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Hexylaniline
Formule: C₁₂H₁₉N
Point d'ébullition: 285°C
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007927
Numéro CAS: 33228-45-4
EINECS: 251-409-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=927a9f85db70cabbe1ebbd63d8883a190406b4d1&vid=d656dfd7ddc71e1863c49b702c28f2da60f61460&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité