1-tert-Butyl-4-nitrobenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-4-nitrobenzene
B2149-25G B2149-5G
TCIAB2149-25GEA 163 EUR InStock
TCIAB2149-25G TCIAB2149-5G
1-tert-Butyl-4-nitrobenzène ≥97.0% (par GC)
1-tert-Butyl-4-nitrobenzène
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041253
Numéro CAS: 3282-56-2
EINECS: 221-922-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21331934e50678d0c1423d15fd7f5abde45f5bc1&vid=80445f9ed7b6077acbece46dbfa655c3723a0091&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité