2-Nitrotoluène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
N0275-25G N0275-500G
TCIAN0275-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0275-25G TCIAN0275-500G
2-Nitrotoluène ≥99.0% (par GC)
2-Nitrotoluène
Formule: C₇H₇NO₂
Point d'ébullition: 222°C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1,163 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 106°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007157
Numéro CAS: 88-72-2
EINECS: 201-853-3
ONU: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06650
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ab2b5c6a25724906d3f4fa126045a2f7aaabdbb&vid=c2f26448c920c2d0a4b2be4e2f39e72d39890f1e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité