3-Nitrotoluène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
N0274-25G N0274-500G
TCIAN0274-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0274-25G TCIAN0274-500G
3-Nitrotoluène ≥99.0% (par GC)
3-Nitrotoluène
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point d'ébullition: 232°C
Point de fusion: 15.5 °C
Densité: 1,1571 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 106°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007265
Numéro CAS: 99-08-1
EINECS: 202-728-6
ONU: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06650
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec98988c9a02d6fbe8cb18293e12126a69f1978a&vid=7a99b9a669d31833ec5afba66f818dac59007aa4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité