4-Nitrotoluène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0276-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0276-25G TCIAN0276-500G
4-Nitrotoluène ≥99.0% (par GC)
4-Nitrotoluène
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point d'ébullition: 238°C
Point de fusion: 51 °C
Numéro MDL: MFCD00007366
Numéro CAS: 99-99-0
ONU: 3446
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06650
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/57/28989357.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité