3-Méthyl-2-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methoxy-2-nitrotoluene, 1-Methoxy-3-methyl-2-nitrobenzene, Methyl 2-nitro-m-tolyl ether
M1196-25G M1196-5G
TCIAM1196-25GEA 117 EUR InStock
TCIAM1196-25G TCIAM1196-5G
3-Méthyl-2-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
3-Méthyl-2-nitroanisole
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Point de fusion: 88…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007179
Numéro CAS: 5345-42-6
EINECS: 226-295-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7d5ce7ad574e421cd50fb98d8a73658f8b1a088&vid=0d2a98a2c118f94d11fad0fb7fb1275b4640176f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité