2,4-Dinitrotoluéne ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD0856-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0856-25G TCIAD0856-500G
2,4-Dinitrotoluéne ≥99.0% (par GC)
2,4-Dinitrotoluéne
Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Point d'ébullition: 300°C
Point de fusion: 67…70 °C
Numéro MDL: MFCD00007172
Numéro CAS: 121-14-2
ONU: 3454
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/55/28975955.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité