2-Éthylanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Ethyl-2-methoxybenzene, 2-Ethylmethoxybenzene
E0509-25G E0509-5G
TCIAE0509-25GEA 218 EUR InStock
TCIAE0509-25G TCIAE0509-5G
2-Éthylanisole ≥98.0% (par GC)
2-Éthylanisole
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142909
Numéro CAS: 14804-32-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa879437bc13000019e752e9dc72b92e331a0488&vid=aaa6497149340baf67440f1dc87e7c5adb3033c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité