4-Éthylanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAE0436-25MLEA 82.5 EUR InStock
TCIAE0436-25ML
4-Éthylanisole ≥98.0% (par GC)
4-Éthylanisole
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00015176
Numéro CAS: 1515-95-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/53/28967953.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité