4-tert-Butylphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0230-25G B0230-500G
TCIAB0230-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0230-25G TCIAB0230-500G
4-tert-Butylphénol ≥98.0% (par GC)
4-tert-Butylphénol
Formule: C₁₀H₁₄O
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95…98 °C
Densité: 1,017 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002367
Numéro CAS: 98-54-4
EINECS: 202-679-0
ONU: 2430
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01585
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=217ab529ca3be5be7096bc6eb1373e3ab14503f8&vid=007787e1fd4bbe9d5eb43d0052e33f151f4ce3c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité