4-Butylphénol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Butyl-4-hydroxybenzene
B1026-25G B1026-5G
TCIAB1026-25GEA 148 EUR InStock
TCIAB1026-25G TCIAB1026-5G
4-Butylphénol ≥96.0% (par GC)
4-Butylphénol
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Point de fusion: 23…24 °C
Densité: 0,9717 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121 °C
Numéro MDL: MFCD00041750
Numéro CAS: 1638-22-8
EINECS: 216-672-5
ONU: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c3c0836548a5a93be145d2eb9000d9aef4b769b&vid=5bdf90ba2ccb483e1a1e9546d85751adb3b05d2f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité