2-Éthylphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0160-25ML E0160-500ML E0160-100ML
TCIAE0160-25MLEA 40.7 EUR InStock
TCIAE0160-25ML TCIAE0160-500ML TCIAE0160-100ML
2-Éthylphénol ≥98.0% (par GC)
2-Éthylphénol
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 204,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1,0371 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 78°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002249
Numéro CAS: 90-00-6
EINECS: 201-958-4
ONU: 3145
ADR: 8,III
Merck Index: 14,03839
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6accb2a7dcbe5a92aa493cd44a32a50f292c0573&vid=b37803e9fbe18b6508831e93d448a91d6631a8b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité