4-Éthylphénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0159-25G E0159-500G
TCIAE0159-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0159-25G TCIAE0159-500G
4-Éthylphénol ≥97.0% (par GC)
4-Éthylphénol
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…43 °C
Densité: 1,011 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002393
Numéro CAS: 123-07-9
EINECS: 204-598-6
ONU: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e94a82ebb99c0fb59f2ef6cd90a2760cd11cc81&vid=f772e9bdb4eb2850b0110ba6f55af30b4fcc764d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité