2-sec-Butylphénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0732-25G B0732-500G
TCIAB0732-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0732-25G TCIAB0732-500G
2-sec-Butylphénol ≥97.0% (par GC)
2-sec-Butylphénol
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 228°C
Point de fusion: 12.2 °C
Densité: 0,9981 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002225
Numéro CAS: 89-72-5
EINECS: 201-933-8
ONU: 3145
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d6cdb715a3360650c79361084a6080c192b3cf3&vid=5fc9c8b1875ecd2a626ea5d484b81f0e6ff1a7aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité