2-Isopropylphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0173-25G I0173-500G
TCIAI0173-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0173-25G TCIAI0173-500G
2-Isopropylphénol ≥98.0% (par GC)
2-Isopropylphénol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 214°C
Point de fusion: 14…16 °C
Densité: 0,995 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002224
Numéro CAS: 88-69-7
EINECS: 201-852-8
ONU: 3145
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4d11186c2a6f4e98bae336a74be5821bebc1719&vid=9f03b811a15a207cc21f9375f91e979013c484cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité