4-sec-Butylphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0733-25G B0733-500G B0733-100G
TCIAB0733-25GEA 22 EUR InStock
TCIAB0733-25G TCIAB0733-500G TCIAB0733-100G
4-sec-Butylphénol ≥98.0% (par GC)
4-sec-Butylphénol
Formule: C₁₀H₁₄O
Point d'ébullition: 110°C
Point de fusion: 59 °C
Densité: 0,9761 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002375
Numéro CAS: 99-71-8
EINECS: 202-781-5
ONU: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef5a5d6dc064ce83c3aa7529d091fa057f004c4b&vid=d3f636b53fe2fd4b4cac8859e4677a5fccd5d882&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité