4-Isopropylphénol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAI0262-100GEA 193 EUR InStock
TCIAI0262-100G TCIAI0262-25G TCIAI0262-500G
4-Isopropylphénol ≥99.0% (par GC)
4-Isopropylphénol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 109°C
Point de fusion: 60 °C
Numéro MDL: MFCD00002372
Numéro CAS: 99-89-8
ONU: 2430
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/65/28972065.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 59.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité