4-Propylphénol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: p-Propylphenol, 4-n-Propylphenol
P0698-25G P0698-5G
TCIAP0698-25GEA 114 EUR InStock
TCIAP0698-25G TCIAP0698-5G
4-Propylphénol ≥99.0% (par GC)
4-Propylphénol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 232°C
Point de fusion: 24 °C
Densité: 1,0091 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00002395
Numéro CAS: 645-56-7
EINECS: 211-446-2
ONU: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a9a59812ead013827987ac85a07e6ca9f1883ad&vid=7284576ea24cfc51e548cb4c7a90dd4c46f6d2f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité