tert-Pentylbenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0751-25ML A0751-500ML
TCIAA0751-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAA0751-25ML TCIAA0751-500ML
tert-Pentylbenzène ≥97.0% (par GC)
tert-Pentylbenzene
Formule: C₆H₅C(CH₃)₂CH₂CH₃
MW: 148,25 g/mol
Point d'ébullition: 191°C
Densité: 0,8889 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00015187
Numéro CAS: 2049-95-8
EINECS: 218-076-0
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da1b5e961f7facd3c049615994115e20388bafbd&vid=38e3681c4328419a3240035ce670bdd88e37a5a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité