Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isobutylbenzène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

I0097-25ML I0097-500ML
TCIAI0097-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAI0097-25ML TCIAI0097-500ML
Isobutylbenzène ≥99.0% (par GC)
Isobutylbenzène


Formule: (C₆H₅)CH₂CH(CH₃)CH₃
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 172°C
Point de fusion: –52°C
Densité: 0,8538 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 55°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008936
Numéro CAS: 538-93-2
EINECS: 208-706-2
ONU: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=855fd3b4f5065a26b250ae6d94925fa63c1a28e4&vid=c75d1cb6499117e691e87cdb529ddc4e42436b3a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité