Ethylbenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Phenylethane
E0064-25ML E0064-500ML
TCIAE0064-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0064-25ML TCIAE0064-500ML
Ethylbenzène ≥99.0% (par GC)
Ethylbenzène
Formule: C₈H₁₀
MW: 106,17 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011647
Numéro CAS: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
ONU: 1175
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03765
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2836d611086b5b60227a4ef9c3b1e03131835549&vid=22fc297aa5000d7e3278522aa4b1b4bd689f1df0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité