Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Heptadécylbenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Phenylheptadecane

H0020-25G H0020-5G
TCIAH0020-25GEA 129 EUR InStock
TCIAH0020-25G TCIAH0020-5G
Heptadécylbenzène ≥98.0% (par GC)
Heptadécylbenzène


Formule: C₂₃H₄₀
MW: 316,57 g/mol
Point d'ébullition: 397 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32 °C
Densité: 0,8546 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039873
Numéro CAS: 14752-75-1
EINECS: 238-812-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5adf56d20ef08c55a9028d05b18b083cdcdbc1fd&vid=cfc5d5e425fd3099ff9d45347388cc0e1601f72f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité