Heptylbenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-heptylbenzene, 1-Phenylheptane
H0046-25ML H0046-500ML
TCIAH0046-25MLEA 66 EUR InStock
TCIAH0046-25ML TCIAH0046-500ML
Heptylbenzène ≥97.0% (par GC)
Heptylbenzène
Formule: C₁₃H₂₀
MW: 176,3 g/mol
Point d'ébullition: 235°C
Point de fusion: 83 °C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 95°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009545
Numéro CAS: 1078-71-3
EINECS: 214-084-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8edf4d071576b2e90cf9e61b304b29da5de0edd2&vid=76186fe99abf320c5583952ecc01c0e9c69504e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité