Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexadécylbenzène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAH0513-25GEA 233 EUR InStock
TCIAH0513-25G TCIAH0513-5G
Hexadécylbenzène ≥99.0% (par GC)
Hexadécylbenzène


Formule: C₂₂H₃₈
MW: 302,54 g/mol
Point de fusion: 27 °C
Numéro MDL: MFCD00039871
Numéro CAS: 1459-09-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/22/28970522.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité