n-Hexylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H0136-25ML H0136-250ML
TCIAH0136-25MLEA 57.2 EUR InStock
TCIAH0136-25ML TCIAH0136-250ML
n-Hexylbenzène ≥98.0% (par GC)
n-Hexylbenzène
Formule: C₁₂H₁₈
Point d'ébullition: 226°C
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0,8666 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 83°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009526
Numéro CAS: 1077-16-3
EINECS: 214-070-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=650eb9f170f46525b9ec4a55eb7cb293197a1aff&vid=ec09958d4d0a9613a8caf086f9d6d00f2d45f165&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité