Toluène ≥99.9% (par GC), SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Fournisseur: VWR Chemicals
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
84708.290EA 46.5 EUR InStock
84708.290
Toluène ≥99.9% (par GC), SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Toluène
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formule: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Point d'ébullition: 110,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4 °C
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
ONU: 1294
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471310-51
Merck Index: 12,09667
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 99.9%
Acidity max. 0.0001 meq/g
Alkalinity max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue max. 0.0002%
Water max. 0.01%
Color max. 10 Hz
Fluorescence (as quinine at 365 nm) max. 1.0 ppb
Transmission at 285 nm min. 15%
Transmission at 290 nm min. 60%
Transmission at 300 nm min. 80%
Transmission at 310 nm min. 90%
Transmission at 335 nm min. 96%
Transmission from 350 nm min. 98%
Absorbance at 285 nm max. 0.82
Absorbance at 290 nm max. 0.22
Absorbance at 300 nm max. 0.10
Absorbance at 310 nm max. 0.05
Absorbance at 335 nm max. 0.02
Absorbance from 350 nm max. 0.01
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité