Nonadécylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Phenylnonadecane
N0349-25G N0349-5G
TCIAN0349-25GEA 390 EUR InStock
TCIAN0349-25G TCIAN0349-5G
Nonadécylbenzène ≥98.0% (par GC)
Nonadécylbenzène
Formule: C₂₅H₄₄
MW: 344,62 g/mol
Point d'ébullition: 419 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40 °C
Densité: 0,8545 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026692
Numéro CAS: 29136-19-4
EINECS: 249-467-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca1d41a1e8948b069ea49429d6c201a7998ae7fa&vid=cff3d8611862528dfbdad816bf4e38c2dd4a1d80&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 23.0 to 30.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité