Pentylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A0449-25ML A0449-500ML
TCIAA0449-25MLEA 49.5 EUR InStock
TCIAA0449-25ML TCIAA0449-500ML
Pentylbenzène ≥98.0% (par GC)
Pentylbenzene
Formule: C₁₁H₁₆
Point d'ébullition: 205°C
Point de fusion: –75°C
Densité: 0,8594 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009502
Numéro CAS: 538-68-1
EINECS: 208-701-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00600
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c07f803ccab7f66cd290e5f2e9e2c15d7b62f615&vid=3511f68a32d1653d20dfda426128412669ff3c41&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité