Propylbenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0523-25ML P0523-500ML P0523-100ML
TCIAP0523-25MLEA 23.1 EUR InStock
TCIAP0523-25ML TCIAP0523-500ML TCIAP0523-100ML
Propylbenzène ≥99.0% (par GC)
Propylbenzène
Formule: C₉H₁₂
Point d'ébullition: 159°C
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009377
Numéro CAS: 103-65-1
EINECS: 203-132-9
ONU: 2364
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07844
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=624ba8f0120d78673f526e2035e5a5a0cf7efe5c&vid=50191af7e7969353c2861a6dc68d976b00898ef4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité