Tétradécylbenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0866-25G T0866-5G
TCIAT0866-25GEA 186 EUR InStock
TCIAT0866-25G TCIAT0866-5G
Tétradécylbenzène ≥97.0% (par GC)
Tétradécylbenzène
Formule: C₂₀H₃₄
MW: 274,49 g/mol
Point d'ébullition: 207°C
Point de fusion: 16.1 °C
Densité: 0,8559 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015080
Numéro CAS: 1459-10-5
EINECS: 215-950-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42bd9895604632d080ad933fa22845551aeb2d31&vid=d2d779f2fa9d2e1a9b9c41721a9ccbbf4eb21347&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité