Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tridécylbenzène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Phenyltridecane

T0419-25ML T0419-5ML
TCIAT0419-25MLEA 108 EUR InStock
TCIAT0419-25ML TCIAT0419-5ML
Tridécylbenzène ≥99.0% (par GC)
Tridécylbenzène


Formule: C₁₉H₃₂
MW: 260,46 g/mol
Point d'ébullition: 346°C
Point de fusion: 10 °C
Densité: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 112°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008980
Numéro CAS: 123-02-4
EINECS: 204-592-3
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09659
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=063d4c3ced49d7d35d056e7b445a3a38fad4e2e8&vid=26501345b8135ad35be8b07593037bda5cfe94c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité