Undécylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Phenylundecane
U0010-25ML U0010-5ML
TCIAU0010-25MLEA 126 EUR InStock
TCIAU0010-25ML TCIAU0010-5ML
Undécylbenzène ≥98.0% (par GC)
Undécylbenzène
Formule: C₁₇H₂₈
MW: 232,41 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026549
Numéro CAS: 6742-54-7
EINECS: 229-806-2
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7672f4b88d713041d65f1cec18913df4831678d&vid=ee8250d02b1bf6f51a0f630817297111069657e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité