1,1-Diphénylacétone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: asym. Diphenylacetone, 1,1-Diphenyl-2-propanone
D1397-10G D1397-25G
TCIAD1397-10GEA 45.1 EUR InStock
TCIAD1397-10G TCIAD1397-25G
1,1-Diphénylacétone ≥99.0% (par GC)
1,1-Diphénylacétone
Formule: (C₆H₅)₂CHC(O)CH₃
MW: 210,28 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point de fusion: 59…62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008759
Numéro CAS: 781-35-1
EINECS: 212-307-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c50aecbc608591bddaab6e278cb78a095b1c0dda&vid=8345ebfa056d000383fa43d864f24be7552b646d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité