Chloro(diphényl)méthane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Benzhydryl chloride
B1078-25ML B1078-500ML
TCIAB1078-25MLEA 68.2 EUR InStock
TCIAB1078-25ML TCIAB1078-500ML
Chloro(diphényl)méthane ≥95.0% (par GC)
Chloro(diphényl)méthane
Formule: (C₆H₅)₂CHCl
MW: 202,68 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Point de fusion: ∼17 °C
Densité: 1,1346 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 160°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000855
Numéro CAS: 90-99-3
EINECS: 202-031-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5a928e4de96549cff4e41529ded026fb39d60fe&vid=bdeb50d1c1eab0a2b2a654bff699ba9ec970ed38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité