Dichloro(diphényl)méthane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dichlorodiphenylmethane, α,α-Dichlorodiphenylmethane
D0361-25G D0361-250G
TCIAD0361-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAD0361-25G TCIAD0361-250G
Dichloro(diphényl)méthane ≥98.0% (par GC)
Dichloro(diphényl)méthane
Formule: (C₆H₅)₂CCl₂
MW: 237,13 g/mol
Point d'ébullition: 193°C
Point de fusion: 148 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000811
Numéro CAS: 2051-90-3
EINECS: 218-134-5
ONU: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f48665629cbe112a224b1fcb186dcb42d8320fb6&vid=7a772170d917e878afe8e3bc2412bf208206e726&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité