Tribenzylamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T0341-25G T0341-500G
TCIAT0341-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT0341-25G TCIAT0341-500G
Tribenzylamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Tribenzylamine
Formule: N(CH₂C₆H₅)₃
Point d'ébullition: 390°C
Point de fusion: 92 °C
Densité: 0,9912 g/cm³ (95 °C)
Point d'éclair: (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004773
Numéro CAS: 620-40-6
EINECS: 210-638-3
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=deb70096ec457166f1ef116ecf6d4559ad483141&vid=ee39970c5f1d526f07ef500848561336d208ae04&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 91.0 to 94.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité