2-Méthylbiphényle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Phenyltoluene
M1242-1G M1242-5G
TCIAM1242-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAM1242-1G TCIAM1242-5G
2-Méthylbiphényle ≥95.0% (par GC)
2-Méthylbiphényle
Formule: C₁₃H₁₂
MW: 168,24 g/mol
Point d'ébullition: 256°C
Point de fusion: –0.2 °C
Densité: 1,011 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00008517
Numéro CAS: 643-58-3
EINECS: 211-400-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc7a53a88557503cdd1ec1f6c747bac8bca89e37&vid=3837bb105a5d69b45b086deb3fcdc1af7817e33b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité