4-Méthylbiphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Methyl-1,1'-biphenyl, 4-Phenyltoluene
M0563-25G M0563-5G
TCIAM0563-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAM0563-25G TCIAM0563-5G
4-Méthylbiphényle ≥98.0% (par GC)
4-Méthylbiphényle
Formule: C₁₃H₁₂
MW: 168,24 g/mol
Point d'ébullition: 268°C
Point de fusion: 47…48 °C
Densité: 1,015 g/cm³ (27 °C)
Numéro MDL: MFCD00008544
Numéro CAS: 644-08-6
EINECS: 211-409-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6df4b599e2015f0800b0d2a79ce86362df4385b5&vid=cb367f6dddc55e49a696bb0989bc4606da75f4da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité