α,α'-Dibromo-o-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Bis(bromomethyl)benzene, o-Xylylene bromide, o-Xylylene dibromide, alpha,alpha'-Dibromo-o-xylene, o-Xylene dibromide
D0214-25G D0214-100G
TCIAD0214-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAD0214-25G TCIAD0214-100G
α,α'-Dibromo-o-xylène ≥98.0% (par GC)
α,α'-Dibromo-o-xylène
Formule: C₈H₈Br₂
MW: 263,96 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: 90…93 °C
Densité: 1,96 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000175
Numéro CAS: 91-13-4
EINECS: 202-042-7
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec6ee5ea723bfefba680edea056a2ef73c65b42b&vid=ec6ee5ea723bfefba680edea056a2ef73c65b42b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité