α,α'-Dibromo-m-xylène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-Bis(bromomethyl)benzene, m-Xylylene dibromide
D0215-25G D0215-5G
TCIAD0215-25GEA 202 EUR InStock
TCIAD0215-25G TCIAD0215-5G
α,α'-Dibromo-m-xylène ≥97.0% (par GC)
α,α'-Dibromo-m-xylene
Formule: C₈H₈Br₂
MW: 263,96 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: 76…78 °C
Densité: 1,959 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000178
Numéro CAS: 626-15-3
EINECS: 210-931-6
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61f8a37347880283461dabc963c34f8d7997d371&vid=543d7d82031b49b11e993db0abeaf94a18bcbce2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité