α,α,α',α'-Tétrabromo-p-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT0053-25GEA 535 EUR InStock
TCIAT0053-25G TCIAT0053-5G
α,α,α',α'-Tétrabromo-p-xylène ≥98.0% (par GC)
α,α,α',α'-Tétrabromo-p-xylène
Formule: C₈H₆Br₄
MW: 421,75 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017857
Numéro CAS: 1592-31-0
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/94/28994394.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité