α-Bromo-o-xylène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methylbenzyl bromide, alpha-Bromo-o-xylene
B1004-25G B1004-100G
TCIAB1004-25GEA 91.3 EUR InStock
TCIAB1004-25G TCIAB1004-100G
α-Bromo-o-xylène ≥97.0% (par GC)
α-Bromo-o-xylène
Formule: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Point d'ébullition: 216 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 1,381 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000174
Numéro CAS: 89-92-9
EINECS: 201-951-6
ONU: 1701
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10223
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8c0eb020a349864f8a3267882af67cfb962ebce&vid=7b1596b30e91d9d758065d31552bcf53dc1e47bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité