Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Bromo-m-xylène ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAB1010-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB1010-25G
α-Bromo-m-xylène ≥90.0% (par GC)
α-Bromo-m-xylène


Formule: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Point de fusion: 18 °C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00000177
Numéro CAS: 620-13-3
ONU: 1701
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10090
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/28/78/28932878.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité