α-Bromo-m-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB3585-25GEA 978 EUR InStock
TCIAB3585-25G TCIAB3585-5G
α-Bromo-m-xylène ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-m-xylène
Formule: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Point de fusion: 18 °C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00000177
Numéro CAS: 620-13-3
ONU: 1701
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10090
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/13/28934913.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité